Learn More
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren
Die Multiroir Mehrzweck-Kunststoffwagen sind praktisch sowie funktional und eignen sich ideal für den allgemeinen Transport mehrerer Gegenstände im Labor oder am Arbeitsplatz.
Marke:  Multiroir Controlec™ 65005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15528943
  • 290.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Aluminiumrahmen mit Griffen an jedem Ende
  • Erhältlich mit zwei oder drei Tabletts
  • Auf Laufrollen für einfachen Transport
  • Erhältlich in Hellgrau oder Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrau
Insgesamt 180 kg
2
Verriegelbare Rollen
Gesamtgröße 480 mm x 800 mm x 950 mm; Tablett 435 mm x 615 mm
Aluminiumrahmen, Polypropylen-Einlegeböden
Polypropylen
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren > Farbe:Hellgrau, Abmessungen (L x B x H):Gesamt 480 mm x 800 mm x 950 mm; Tablett 435 mm x 615 mm, Anzahl der Einlegeböden:Zwei