Learn More
Triton™ X-100, ACROS Organics™
34.06 CHF - 630.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 9002-93-1 |
---|---|
Summenformel | C16H26O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 250.38 |
MDL-Nummer | MFCD00132505 |
InChI-Schlüssel | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Polyoxyethylen(10)octylphenylether |
PubChem CID | 5590 |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10591461
|
Thermo Scientific Acros
215682500 |
250 ml | Glasflasche | N/A | ||||||
10703411
|
Thermo Scientific Acros
215680010 |
1 l | EcoSafPak™ | N/A | ||||||
10541754
|
Thermo Scientific Acros
215680025 |
2.5 L | Glasflasche | N/A | ||||||
11944741
|
Thermo Scientific Acros
215680100 |
10 L | Kunststofftrommel | N/A | ||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
9002-93-1 | |
250.38 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
5590 |
C16H26O2 | |
MFCD00132505 | |
Polyoxyethylen(10)octylphenylether | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Spezifikation
Triton™ X-100 | |
270.0 °C | |
1.0670 g/ml | |
1.4900 bis 1.4920 | |
C16H26O2 | |
MFCD00132505 | |
15, 6850 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Toluol, Xylol, Trichlorethylen, Ethylenglycol, Ethylether, Ethylalkohol, Isopropylalkohol, Ethylendichlorid und den meisten anderen Lösungsmitteln, unlöslich in Petroleum, Testbenzin. | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 | |
250.38 | |
646.85 |
9002-93-1 | |
6.0 °C | |
274 °C | |
1.067 | |
240 mPa.s (25 ° C) | |
3082 | |
Polyoxyethylen(10)octylphenylether | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol | |
5590 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung. Verursacht schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS-P-Satz Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gefahr
- Triton X-106
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /