Learn More
Triton X-100, MP-Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triton X-100 |
CAS | 9002-93-1 |
Menge | 100 ml |
Summenformel | C16H26O2. |
MDL-Nummer | MFCD00132505 |
InChI-Schlüssel | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
IUPAC-Name | 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol |
Molekulargewicht (g/mol) | 250.38 |
PubChem CID | 5590 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triton X-100
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triton X-100, MP-Biomedicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur