Learn More
Trinatriumcitrat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434993
Zum Warenkorb hinzufügen
Trinatriumcitrat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434993
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11434993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12274.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Trisodiumcitrat-Dihydrat wird häufig in Lebensmitteln, Getränken und Füllstoffen als Puffer, zur Sequestrierung oder als Emulgiermittel eingesetzt. Wurde als Antikoagulant bei Bluttransfusionen, osmotischen Abführmitteln, funktionellen Flüssigkeiten, der Reinigung von Lösungsmitteln, Pflegemitteln, Geschirrspülmitteln und der Reinigung von Kfz-Heizkörpern verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trisodiumcitrat-Dihydrat wird häufig in Lebensmitteln, Getränken und Füllstoffen als Puffer, zur Sequestrierung oder als Emulgiermittel eingesetzt. Wurde als Antikoagulant bei Bluttransfusionen, osmotischen Abführmitteln, funktionellen Flüssigkeiten, der Reinigung von Lösungsmitteln, Pflegemitteln, Geschirrspülmitteln und der Reinigung von Kfz-Heizkörpern verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Stabil und inkompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln, Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
MDL-Nummer MFCD00150031
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trisodium citrate dihydrate
Schmelzpunkt 150°C (in -2H2O)
Dichte 1.76
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 6104939
Merck Index 14,8602
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 294.10 (258.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX29K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberA12274.0E,A12274.0C,A12274.36
Chargennummer10253406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA12274.0E,A12274.0C,A12274.36
ChargennummerP25K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog NumberA12274.0E,A12274.0C,A12274.36
ChargennummerZ08J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberA12274.0E,A12274.0C,A12274.36
ChargennummerX25J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog NumberA12274.0E,A12274.0C,A12274.36
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trinatriumcitrat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >