Learn More
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10793191
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793191
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10793191
Marke: Thermo Scientific Acros 190420010
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14694-95-2
Summenformel C54H45ClP3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 925.23
MDL-Nummer MFCD00010016
InChI-Schlüssel IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
PubChem CID 84599
SMILES [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 245.0°C to 250.0°C
Farbe Braun-rot bis kastanienbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]3RhCl
Menge 1 g
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Merck Index 15, 10245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
IUPAC-Name tris(triphenylphosphane) hydrochloridyl rhodium
Formelmasse 925.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0432880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number190420050,190420010
ChargennummerA0401058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number190420050,190420010
ChargennummerA0395859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number190420050,190420010
ChargennummerA0409188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number190420050,190420010
ChargennummerA0414304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number190420050,190420010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >