Learn More
Tris(trimethylsilyl)phosphoit, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tris(trimethylsilyl) phosphite is a reagent used for the mild preparation of bis(TMS) phosphonates (Arbuzow reaction). It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(trimethylsilyl) phosphite |
Dichte | 0.893 g/mL |
Siedepunkt | 80°C (8 mmHg) |
Brechungsindex | 1.409 |
Menge | 2 g |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 298.54 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Y14I042 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 017159.02,017159.04 |
U27K036 | Analysenzertifikat | 25/09/2024 | 017159.02,017159.04 |
Y14I042 | Analysenzertifikat | 29/11/2022 | 017159.02,017159.04 |
P16I048 | Analysenzertifikat | 19/07/2022 | 017159.02,017159.04 |
R03I046 | Analysenzertifikat | 19/07/2022 | 017159.02,017159.04 |