Learn More
TRIS, MP Biomedicals™
TRIS, Reagenz in molekularbiologischer Qualität, ≥99.95 %, weißes kristallines Pulver
Marke: MP Biomedicals 0219485583
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tris ist nützlich als Puffer in einer Vielzahl biologischer Systeme.
- Zu den Anwendungsbereichen gehören die in-vitro- und in-vivo-Kontrolle des pH-Werts für Körperflüssigkeiten und Puffersystemen für die Elektrophorese.
- Tris wurde als Ausgangsmaterial für Polymere, Oxazolone (mit Carboxylsäuren) und Oxazolidine (mit Aldehyden) verwendet.
- Tris fällt keine Calciumsalze aus und ist für die Aufrechterhaltung der Löslichkeit von Mangansalzen wertvoll.
- Es lässt sich zur direkten Standardisierung einer starken Säurelösung einsetzen; der Äquivalenzpunkt kann potentiometrisch oder mit einem geeigneten Indikator wie z. B. 3-(4-Dimethylamino-1-naphthylazo)-4-methoxybenzol-Sulfonsäure bestimmt werden.
- Wird als Hilfssubstanz in der Pharmazeutikforschung eingesetzt.
Spezifikation
77-86-1 | |
219 bis 220┬á°C (bei 10┬ámmHg) (Literatur) | |
10 bis 11.5 (5 % aq soln) | |
250 g | |
≤┬á1┬á% | |
MFCD00004679 | |
Tromethamin, Tris-Basis, Tromethamine, Tris base | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol | |
6503 | |
121.14 mol | |
Reagenz für die Molekularbiologie |
167┬á°C bis 172┬á°C | |
Weiß | |
Kristallpulver | |
≥ 99.95 % | |
C4H11NO3 | |
741883 | |
Wasserlöslich (40 % wässrige Lösung): Klare, farblose Lösung (550 mg/ml), Ethylenglycol (79.1 mg/ml), Methanol (26 mg/ml), wasserfreies Ethanol (14.6 mg/ml), 95 % Ethanol (22.0 mg/ml), DMF (14 mg/ml), Aceton (2 mg/ml), Ethylacetat (0.5 mg/ml), Olivenöl (0.4 mg/ml) und Chloroform (0.05 mg/ml). | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.14 | |
CHEBI:9754 | |
≥ 99.95 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TRIS, MP Biomedicals™ > 250 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur