Learn More
Tris(Hydroxymethyl)-Methylamin, TRIS-Puffer, 99+%, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10785341
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tris(Hydroxymethyl)-Methylamin, TRIS-Puffer, 99+%, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10785341 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 10785341
Marke: Fisher Chemical T/3710/60
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tris(Hydroxymethyl) Methylamin, Tris-Puffer, 99+ %, reinst, SLR
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer 4679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 168,5 °C
Siedepunkt 219 °C
Farbe Weiß
pH 10.4
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 121.14g/mol
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris(Hydroxymethyl)-Methylamin, TRIS-Puffer, 99+%, reinst, SLR, Fisher Chemical >