Learn More
Tris-Hydrochlorid, 1 M-Lösung (pH 7.5/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
Tris Hydrochlorid, 1M-Lösung (pH 7.5/Mol. Biol.)
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Diese Lösungen mit 1 M Tris Hydrochlorid bei pH 7.5 sind hochrein und praktisch.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris Hydrochloride |
Namenshinweis | 1M Solution, pH 7.0, pH 7.5, and pH 8.0 |
Farbe | Nicht ausgewiesen |
Konzentration | 0,96 bis 1,04 M |
pH | 7.5 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 100 mL |
DNase | DNase-frei |
Gefiltert durch | Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Hydrochlorid, 1 M-Lösung (pH 7.5/Mol. Biol.), Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur