Learn More
Tris-Glycin, 1-fach-Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents
Marke:  Fisher Bioreagents BP2439-20
Artikelnummer. 11443024
  • 695.00 CHF / 20 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-10-2025
Beschreibung
Beschreibung
Tris-Glycin wird häufig als Puffer in der nativen Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tris-Glycine
56-40-6, 77-86-1, 7732-18-5
20 L
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Poly-Würfel
Elektrophorese
1X Solution
8.3 to 8.5 (1X soln.)
Nicht bestimmt
Pass Test
Not Detected
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tris Glycine 1X Solution
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Glycin, 1-fach-Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents > Poly CUBE; 20 l