Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 8.0, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-EDTA |
Namenshinweis | 1X Solution, pH 8.0 |
CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
pH | 7.4 to 8.1 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 1 L |
DNase | DNase-frei |
Gefiltert durch | Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter |
Verpackung | Nalgene Poly Flasche |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 8.0, Molekularbiologie, Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur