Learn More
Tris(Dibenzylidenaceton)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10155760
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tris(Dibenzylidenaceton)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510547 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mg, Glasflasche, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10155760
Marke: Thermo Scientific Acros 318775000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51364-51-3
Summenformel C51H42O3Pd2
Molekulargewicht (g/mol) 915.73
MDL-Nummer MFCD00013310
InChI-Schlüssel CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
IUPAC-Name (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-Dien-3-on;palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Schmelzpunkt 152.0°C to 155.0°C
Farbe Schwarz bis Purpur
Elementanalytik 96.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene
Formelmasse 915.7
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris(Dibenzylidenaceton)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >