Learn More
Tris-Puffer, 2 M-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
26.36 CHF - 58.07 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Summenformel | C4H11NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.136 |
InChI-Schlüssel | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
IUPAC-Name | 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10376933
|
Fisher BioReagents
BP1759-100 |
100 mL | Poly-Flasche | N/A | ||||||
10705114
|
Fisher BioReagents
BP1759-500 |
500 mL | Poly-Flasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Tris Solution, 2M, bietet eine praktische Stammlösung für die Vorbereitung von Tris Puffern an.Chemische Identifikatoren
77-86-1 | |
121.136 | |
6503 | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
Spezifikation
Tris Buffer | |
77-86-1 | |
1.95 to 2.05 M | |
DNase-frei | |
C4H11NO3 | |
15, 9951 | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 |
2M Solution | |
Nicht gekennzeichnet | |
Flüssig | |
Pass Test | |
Protease free | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol | |
6503 | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation.
NFPA
Health: 1
Flammability:
Signal Word: CAUTION!
Recommended Storage : RT
Produktidentifikator
- Tris buffer solution 2M
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Puffer, 2 M-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents