Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 25 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
CAS: 60-00-4
Marke: Fisher BioReagents BP1330-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nalgene Polyflasche; 1 l
- Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre Puffervorbereitung mit Fisher BioReagents 25X TAE Pufferlösung – einfach nach Bedarf verdünnen
- 25X-Lösung enthält 1M Tris-Acetat und 0.025M EDTA
- Um eine 1X-Lösung vorzubereiten, mischen Sie eine Einheit des Fisher BioReagents 10X TAE Lösung mit 24 Einheiten von Reinstwasser, wie z. B. BP2819
- Getestet auf Abwesenheit von DNase, RNase und Protease
- Gefiltert, autoklaviert und funktionell getestet für den Einsatz in Elektrophoreseanwendungen
- TAE ist ein häufig verwendeter Puffer für die Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose-Gelen
- Nur für Laborforschung vorgesehen.
Spezifikation
Tris-Acetate-EDTA | |
60-00-4, 6850-28-8, 77-86-1, 7732-18-5 | |
1 L | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Elektrophorese |
25X Solution | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
Nalgene Poly Flasche | |
TAE | |
Tris (11.31%), EDTA Disodium Salt (0.87%), Acetic Acid, Sodium Salt (7.66%), and Hydrogen Chloride (3.74%). |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 25 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents > Nalgene Poly-Flasche; 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur