Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 1 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
119.00 CHF - 292.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-Acetate-EDTA |
---|---|
Namenshinweis | 1X Solution |
CAS | 77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5 |
Farbe | Nicht ausgewiesen |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Beschreibung
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.Spezifikation
Tris-Acetate-EDTA | |
77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5 | |
Flüssigkeit | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Elektrophorese |
1X Solution | |
Nicht ausgewiesen | |
DNase-frei | |
Poly-Würfel | |
TAE |
Sicherheit und Handhabung
CAUTION!
Emergency Overview
May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. Obtain medical attention. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. . .
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT
- Tris-acetate-EDTA, 1X solution