Learn More
Tris(2-cyanoethyl)phosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397228
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tris(2-cyanoethyl)phosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397228
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11397228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030165.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4023-53-4 | C9H12N3P | 193.19 g/mol
Tris(2-cyanoethyl)phosphine is used to produce 3,3',3″-phosphanetriyl-tri-propionic acid and hydrochloride by heating. It will need reagent conc. aq. HCl with reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4023-53-4
Summenformel C9H12N3P
Molekulargewicht (g/mol) 193.19
MDL-Nummer MFCD00013828
InChI-Schlüssel CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 77639
IUPAC-Name 3-[Bis(2-Cyanoethyl)phosphanyl]propannitril
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Schmelzpunkt 97°C to 98°C
Siedepunkt 235°C (0.9 mmHg)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3464
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Formelmasse 193.19
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY15E012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
ChargennummerT19E017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
Chargennummer10243026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2022 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
ChargennummerK15M21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
ChargennummerF03T059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number030165.03,030165.18,030165.09
Name des Produkts
Tris(2-cyanoethyl)phosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >