Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, 98%, molekularbiologische Qualität
Artikelnummer. 15470127
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
5 g
10 g
For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51805-45-9
Summenformel C9H12O6P
Molekulargewicht (g/mol) 247.16
MDL-Nummer MFCD00145469
InChI-Schlüssel PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC-Name 3-[bis(2-carboxylatoethyl)phosphanyl]propanoate
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Schmelzpunkt 177°C to 178°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO or water
Formelmasse 286.65
Reinheit (%) 98%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, 98%, molekularbiologische Qualität >