Learn More
Tris(2 -aminoethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tris(2-aminoethyl)amine is a tetradentate chelating ligand and forms stable complexes with transition metals. It is also used as a carbon dioxide absorbent. Further, it acts as a reagent for cleavage of the fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) group in peptide synthesis. It reacts with aryl isocyanates and isothiocyanates to give tris-urea and -thiourea derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tris(2-aminoethyl)amin ist ein Tetradentat-Chelatligand und bildet stabile Komplexe mit Übergangsmetallen. Es wird auch als Kohlenstoffdioxid-Absorptionsmittel verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Reagenz für die Spaltung der Fluorenylmethyloxycarbonylgruppe (Fmoc) in der Peptidsynthese. Es reagiert mit Arylisocyanaten und Isothiocyanaten zu den Derivaten Tris-Harnstoff und Tris-Thioharnstoff.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(2-aminoethyl)amine |
Dichte | 0.978 |
pH | 11.9 |
Siedepunkt | 102°C (0.05 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Amine-like |
Strukturformel | N(CH2CH2NH2)3 |
Brechungsindex | 1.4969 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X09G020 | Analysenzertifikat | 01/04/2025 | B21789.14,B21789.36,B21789.06,B21789.22 |
10240910 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | B21789.14,B21789.36,B21789.22 |
10238760 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | B21789.14,B21789.36,B21789.22 |
10229284 | Analysenzertifikat | 16/01/2023 | B21789.14,B21789.36,B21789.22 |
10220887 | Analysenzertifikat | 25/05/2022 | B21789.14,B21789.36,B21789.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Tris(2-aminoethyl)amine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris(2-aminoethyl)amine