Learn More
BRAND™ Stativ für Kompakt-Titrierapparat best. aus: Grundplatte und Stativstab
Unterstützt kompakte automatische Büretten. Gummifüße minimieren das Verrutschen und schützen die Arbeitsfläche vor Kratzern.
Marke:  BRAND™ 23882
128.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10853961
  • 133.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Grundplatte:
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Gummifüße minimieren das Verrutschen und schützen die Arbeitsfläche
  • Größe (L x B): 210 x 155 mm
Haltestange:
  • Edelstahl
  • Mit Grundplatte
  • Abmessungen (Durchm. x L): Durchmesser 12 mm, Länge 505 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kompakt Auomatik Bürette
505 mm
Untergestell
210 mm
155 mm
Polypropylen, Edelstahl
Grundplatte
12 mm
505 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Stativ für Kompakt-Titrierapparat best. aus: Grundplatte und Stativstab > Kann verwendet werden mit: Büretten