Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH-Spritzen mit fester Kanüle für Autosampler, 5 μl
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke: Thermo Scientific™ 365C0251
100.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen und Kolben aus Edelstahl
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Spezifikation
5 µl FN, 26s G, 57 mm | |
57 mm | |
Je | |
57 mm | |
TriPlus RSH Autosampler |
26s G | |
GC-Autosampler-Spritze | |
5 μl | |
Konus | |
Nein |