Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH-Spritzen mit fester Kanüle für Autosampler, 10 μl
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke:  Thermo Scientific™ 365D0271
70.10 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13406856
  • 73.79 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Merlin-Ventilinjektor, PTV und Split
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
57 mm
TriPlus RSH Autosampler und TriPlus 100LS Autosampler
23s G
10 μl
Konus
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TriPlus RSH-Spritzen mit fester Kanüle für Autosampler, 10 μl > 10 μl, 23 sg, 57 mm L