Learn More
Thermo Scientific™ GT-Spritzen mit fester Kanüle für TriPlus RSH Autosampler
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke:  Thermo Scientific™ 365H2181
182.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13456866
  • 183.28 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben)
23 G
GC-Autosampler-Spritze
100 μl
57 mm
TriPlus RSH Autosampler
Ja
100 µl FN GT, 23 G, 57 mm
57 mm
Je
TriPlus
Seitliche Öffnung
Befestigt
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GT-Spritzen mit fester Kanüle für TriPlus RSH Autosampler > 100 μl, 23 g