Learn More
Thermo Scientific™ GT-Spritzen mit fester Kanüle für TriPlus RSH Autosampler
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke:  Thermo Scientific™ 365K2811
243.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13426886
  • 262.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben)
22 G
1 ml
57 mm
TriPlus RSH Autosampler
Probenverdünnung
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle
TriPlus
LC
Fixiert
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GT-Spritzen mit fester Kanüle für TriPlus RSH Autosampler > 1 ml; 22 g