Learn More
Thermo Scientific™ GT-Spritzen mit fester Kanüle für TriPlus RSH Autosampler
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke: Thermo Scientific™ 365H2161
127.30 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen und Kolben aus Edelstahl
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Spezifikation
Edelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben) | |
26s G | |
100 μl | |
57 mm | |
TriPlus RSH Autosampler und TriPlus 100LS Autosampler |
LV Split-los | |
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
TriPlus | |
Konus | |
Fixiert |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
14Minuten
25Sekunden
16