Learn More
Thermo Scientific™ Dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agar, VHP-Anzeige, Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat und L-Histidin
Mit Thermo Scientific™ dreifach verpackten Platten für passive und aktive Luftprobenahmen können Sie Ihre am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.
409.00 CHF - 494.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Elfenbeinfarben, transparent |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
Herstellungsort | Deutschland |
Medientyp | Tryptone Soya Agar |
Produkttyp | Agar |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Medientyp | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Medientyp | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15436030
|
Thermo Scientific™
PO5501B |
100/Pckg. | 90mm-Einzelplatte | Tryptone Soya Agar | Deutschland |
409.00 CHF
100 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15476030
|
Thermo Scientific™
PO5511D |
100/Pckg. | 55 mm-Kontaktplatte | Tryptone Soya Agar | Deutschland |
494.00 CHF
100 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agarplatten, VHP-Anzeige, Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat und L-Histidin bietet höhere Sicherheit für Reinräume.
Mit den Platten mit VPH-Expositionsanzeige (Vapour-phase Hydrogen Peroxide, verdampftes Wasserstoffperoxid) erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse und gewährleisten eine optimale Medienergiebigkeit. Die Anzeige dient zur Bestätigung der Integrität von Verpackungsmaterial und Versiegelung während der VHP-Exposition.Drei Schutzschichten minimieren das Kontaminationsrisiko:
- Erste Schicht: Patch zur Feuchtigkeitsregulierung
- Zweite Schicht: VHP-Barriere mit immobilisiertem Trockenmittelbeutel
- Dritte Schicht: Staubschutz
Die Integration von neuartigen Elementen erlaubt die Passage und Absorption von übermäßiger Feuchtigkeit und verbessert damit die Feuchtigkeitsregulierung.
Platten mit längerer Haltbarkeit und besserer Lagerung bei Raumtemperatur bieten eine kostengünstige Lösung, wodurch die Validierung neuer Chargen und Kühlungskosten minimiert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Spezifikation
Elfenbeinfarben, transparent | |
Deutschland | |
Agar | |
100/Pckg. |
2 bis 25 °C | |
Tryptone Soya Agar | |
Dreifach verpackt - bestrahlt |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 43 Wochen