missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agar und VHP-Anzeige, Inhibitor und 2D-Barcode mit Neutralisatoren
BIOPHARMA

Mit dreifach verpackten Platten für passive und aktive Luftprobennahmen und Oberflächentests können Sie Ihre am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.

667.00 CHF - 672.00 CHF

Spezifikation

Farbe Elfenbeinfarben, transparent
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
17657745
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R111TW1
55 mm-Platten
667.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17667745
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R111TW2
85 mm-Platte
672.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Die Thermo Scientific™ sterile dreifach verpackte Packung mit Trypton-Soja-Agarplatten, VHP-Anzeige, Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat, L-Histidin und 2D-Barcode bietet höhere Sicherheit für Reinräume.

Mit den Platten mit VPH-Expositionsanzeige (Vapour-phase Hydrogen Peroxide, verdampftes Wasserstoffperoxid) erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse und gewährleisten eine optimales Medienwachstum. Die Anzeige dient zur Bestätigung der Integrität von Verpackungsmaterial und Versiegelung während der VHP-Exposition.

Drei Schutzschichten minimieren das Kontaminationsrisiko:

  • Erste Schicht: Patch zur Feuchtigkeitsregulierung
  • Zweite Schicht: VHP-Barriere mit immobilisiertem Trockenmittelbeutel
  • Dritte Schicht: Staubschutz
  • Im praktischen 100er-Pack erhältlich, das sicher versiegelt wird

Die Integration von neuartigen Elementen erlaubt die Passage und Absorption von übermäßiger Feuchtigkeit und verbessert damit die Feuchtigkeitsregulierung.

Platten mit längerer Haltbarkeit und besserer Lagerung bei Raumtemperatur bieten eine kostengünstige Lösung, indem die Validierung neuer Chargen und Kühlungskosten minimiert werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.

Spezifikation

Spezifikation

Elfenbeinfarben, transparent
Mikrobiologische Medien
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'shelfLife' : 32 Wochen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agar und VHP-Anzeige, Inhibitor und 2D-Barcode mit Neutralisatoren

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt