Learn More
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Bier- und Wein-Hydrometer mit Dreifachskala
Durac Triple Scale Bier und Weinwasserzähler ermöglichen eine optimale Bierbrauerei und Weinherstellung.Mit drei Skalen für spezifisches Gewicht, potentiellen Alkohol nach Volumen (PAV) und Brix, die bei der Herstellung von Bier, Wein, Kombucha, Met, Apfelwein und vielem mehr in vielerlei Situationen wertvolle Datenpunkte liefern.
11.80 CHF - 62.90 CHF
Spezifikation
Menge 1
Typ Alkohol-Hydrometer
Zertifizierung/Konformität NIST
Zur Verwendung mit (Geräte) Hydrometer-Behälter; Thermometer
Enthält Konvertierungsdiagramm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Bereich der relativen Dichte Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Bereich der relativen Dichte Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17440274
Unterlagen ansehen
H-B DURAC™
B61807-7100
Alkohol-Hydrometer 0,99 bis 1,162 285 mm
11.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17460244
Unterlagen ansehen
H-B DURAC™
B61800-6100
Alkohol-Hydrometer 1,00 bis 1,15 234 mm
30.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17450244
Unterlagen ansehen
H-B DURAC™
B61800-6000
Alkohol-Hydrometer 0,99 bis 1,162 300 mm
62.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stellen Sie fest, ob die Ausgangsqualität des Masch oder der Würze akzeptabel ist, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen
  • Überwachen Sie den Fermentationsprozess, um zu sehen, ob Variablen geändert werden sollten
  • Bestimmen Sie, wann die Fermentation abgeschlossen ist
  • Berechnen Sie den ungefähren Alkoholgehalt des Fertigprodukts von 0 bis 20 Volumenprozent
  • Hergestellt in strikter Übereinstimmung mit NIST, wie in NBS Circular 555 Military STD-45662A und ISO 17025 beschrieben, wo zutreffend.
  • Erfüllt oder übertrifft die Toleranzen der Genauigkeit und physikalischen Spezifikationen, die durch das NIST-Rundschreiben 55, die American Society of Testing Materials e100-10 oder das American Petroleum Institute festgelegt sind
  • Blei- und quecksilberfrei
Erhältlich in 3 Ausführungen:
  • Bruchsicher
    • Das bruchsichere Design aus Kunststoff beseitigt das Risiko einer Kontamination durch Gerätebruch
    • Leicht ablesbare flache Oberfläche
  • Polycarbonat
    • Polycarbonat in optischer Qualität sorgt für glasartige Klarheit mit bruchsicherer Festigkeit, um das Risiko einer Kontamination durch Gerätebruch zu vermeiden
    • Farbcodierte Streifen zeigen an, wann die Fermentation abgeschlossen ist; gut lesbare Schrift
  • _X000D_
  • Glas
    • Das Standardglasdesign ermöglicht eine kostengünstige Fermentationsüberwachung
    • Farbcodierte Streifen zeigen an, wann die Fermentation abgeschlossen ist; gut lesbare Schrift
Bestellinformation
Wir empfehlen die Prüfung in einem Hydrometer-Gefäß (separat erhältlich).
Warranty
1 Jahr Garantie
Spezifikation
Spezifikation
1
NIST
Konvertierungsdiagramm
Stahlschrot
20 °C
Alkohol-Hydrometer
Hydrometer-Behälter; Thermometer
0 bis 35 °
Bierbrauerei; Weinherstellung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • H-B DURAC TRIPLE SCALE BEER AND WINE HYDROMETER, GLASS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Epichlorohydrin, Bisphenol A
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Alle Waagen sind für das Wiegen von Flüssigkeiten bei 20 °C (68 °F) vorgesehen.Ein Umrechnungsdiagramm zur Anpassung an unterschiedliche Temperaturen ist im Lieferumfang enthalten.Für genaue Ergebnisse sollte das Hydrometer immer in Verbindung mit einem Thermometer (separat erhältlich) verwendet werden.