Learn More
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Bier- und Wein-Hydrometer mit Dreifachskala
Durac Triple Scale Bier und Weinwasserzähler ermöglichen eine optimale Bierbrauerei und Weinherstellung.Mit drei Skalen für spezifisches Gewicht, potentiellen Alkohol nach Volumen (PAV) und Brix, die bei der Herstellung von Bier, Wein, Kombucha, Met, Apfelwein und vielem mehr in vielerlei Situationen wertvolle Datenpunkte liefern.
Marke: H-B DURAC™ B61800-6000
Beschreibung
- Stellen Sie fest, ob die Ausgangsqualität des Masch oder der Würze akzeptabel ist, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen
- Überwachen Sie den Fermentationsprozess, um zu sehen, ob Variablen geändert werden sollten
- Bestimmen Sie, wann die Fermentation abgeschlossen ist
- Berechnen Sie den ungefähren Alkoholgehalt des Fertigprodukts von 0 bis 20 Volumenprozent
- Hergestellt in strikter Übereinstimmung mit NIST, wie in NBS Circular 555 Military STD-45662A und ISO 17025 beschrieben, wo zutreffend.
- Erfüllt oder übertrifft die Toleranzen der Genauigkeit und physikalischen Spezifikationen, die durch das NIST-Rundschreiben 55, die American Society of Testing Materials e100-10 oder das American Petroleum Institute festgelegt sind
- Blei- und quecksilberfrei
Erhältlich in 3 Ausführungen:
- Bruchsicher
- Das bruchsichere Design aus Kunststoff beseitigt das Risiko einer Kontamination durch Gerätebruch
- Leicht ablesbare flache Oberfläche
- Polycarbonat
- Polycarbonat in optischer Qualität sorgt für glasartige Klarheit mit bruchsicherer Festigkeit, um das Risiko einer Kontamination durch Gerätebruch zu vermeiden
- Farbcodierte Streifen zeigen an, wann die Fermentation abgeschlossen ist; gut lesbare Schrift
_X000D_ - Glas
- Das Standardglasdesign ermöglicht eine kostengünstige Fermentationsüberwachung
- Farbcodierte Streifen zeigen an, wann die Fermentation abgeschlossen ist; gut lesbare Schrift
Bestellinformation
Wir empfehlen die Prüfung in einem Hydrometer-Gefäß (separat erhältlich).
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
Spezifikation
1 | |
±0,002 rel. Dichte; 0,5 ° Brix | |
NIST | |
Hydrometer-Behälter; Thermometer | |
0 bis 35 ° | |
Bierbrauerei; Weinherstellung | |
20 °C |
Alkohol-Hydrometer | |
0,002 rel. Dichte; 0,5 °Brix; ABV: 0,5% | |
300 mm | |
Konvertierungsdiagramm | |
Stahlschrot | |
0,99 bis 1,162 |
Alle Waagen sind für das Wiegen von Flüssigkeiten bei 20 °C (68 °F) vorgesehen.Ein Umrechnungsdiagramm zur Anpassung an unterschiedliche Temperaturen ist im Lieferumfang enthalten.Für genaue Ergebnisse sollte das Hydrometer immer in Verbindung mit einem Thermometer (separat erhältlich) verwendet werden.