Learn More
BTX™ Triple Electroporation Tweezertrode
Triple Electroporation Tweezertrode is a reusable non-invasive, tweezer-style electrode for drug or gene delivery in animal tissues.
5035.00 CHF - 5250.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Typ Tweezers
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Sterilität Non-sterile
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15741078
Unterlagen ansehen
BTX™
450493
3 mm
5035.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15625028
Unterlagen ansehen
BTX™
450494
5 mm
5250.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Triple Tweezertrodes have:
  • Three electrode contacts with adjustable position and polarities
  • Improves electrical field distribution for in utero electroporation applications
Compatability:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)
Applications:
  • In vivo drug or gene delivery
  • Ex vivo drug or gene delivery
  • In utero drug or gene delivery
Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
Reusable
Non-sterile
Tweezers
ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ Triple Electroporation Tweezertrode