Learn More
Triphenyltinchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10318940
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenyltinchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10318940
Marke: Thermo Scientific Acros 317291000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 639-58-7
Summenformel C18H17ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 387.49
MDL-Nummer MFCD00000519
InChI-Schlüssel ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
IUPAC-Name triphenyltin chloride
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyltin chloride
Schmelzpunkt 103.0°C to 108.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 240.0°C (13.5 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3SnCl
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 385.47
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number317291000,317290050,317295000
ChargennummerA0432929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number317291000,317290050,317295000
ChargennummerA0428939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog Number317291000,317290050,317295000
ChargennummerA0401072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number317291000,317290050,317295000
ChargennummerA0398611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number317291000,317290050,317295000
Name des Produkts
Triphenyltinchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >