Learn More
Triphenylphosphinharz, 1 % quervernetzt mit DVB, 1.0–1.5 mmol/g, 100–200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10025403
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylphosphinharz, 1 % quervernetzt mit DVB, 1.0–1.5 mmol/g, 100–200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10025403
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10025403
Marke: Thermo Scientific Acros 366870250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 39319-11-4 | C18H15P | 262.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39319-11-4
Summenformel C18H15P
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
MDL-Nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-Schlüssel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11776
IUPAC-Name Triphenylphosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine resin
Namenshinweis 1% crosslinked with DVB, 1.0-1.5mmol/g
Physikalische Form 100 bis 200-Mesh
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number366870250,366870050
ChargennummerA0463412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number366870250,366870050
ChargennummerA0401006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number366870250,366870050
ChargennummerA0395729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number366870250,366870050
ChargennummerA0408574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number366870250,366870050
Name des Produkts
Triphenylphosphinharz, 1 % quervernetzt mit DVB, 1.0–1.5 mmol/g, 100–200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >