Learn More
Triphenylphosphinharz, 1 % quervernetzt mit DVB, 1.0–1.5 mmol/g, 200–400 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119941
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39319-11-4
Summenformel C18H15P
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
MDL-Nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-Schlüssel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11776
IUPAC-Name Triphenylphosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine resin
Farbe Weiß bis gelb
Namenshinweis 1% crosslinked with DVB
Physikalische Form Perlen
Beladen 1.0 to 1.5 mmol/g
Netzgröße 200 to 400 mesh
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Name des Produkts
Triphenylphosphinharz, 1 % quervernetzt mit DVB, 1.0–1.5 mmol/g, 200–400 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >