Learn More
Triphenylphosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
29.05 CHF - 261.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 791-28-6 |
---|---|
Summenformel | C18H15OP |
Molekulargewicht (g/mol) | 278.29 |
MDL-Nummer | MFCD00002080 MFCD03458802 |
InChI-Schlüssel | FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid |
PubChem CID | 13097 |
ChEBI | CHEBI:36601 |
IUPAC-Name | diphenylphosphorylbenzol |
SMILES | O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11459683
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12455.14 |
25 g |
29.05 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11469683
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12455.22 |
100 g |
76.90 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11479683
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12455.36 |
500 g |
261.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Triphenylphosphine oxide is used as a catalyst, Lewis base, ligand for metals and starting material for the preparation of other phosphorus compounds. It is also used in epoxidations, Michael reactions and coupling reactions. It reacts with copper(II) halides and form coordination complexes of Copper(II). Further, it acts as a crystallization aid for chemical compounds. In addition to this, it is used for processing, extraction, separation and spectrophotometric determination of cadmium and mercury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenTriphenylphosphinoxid wird als Katalysator, Lewis-Base, Ligand für Metalle und Ausgangsstoff für die Herstellung anderer Phosphorverbindungen verwendet. Es wird auch in Epoxidierungen, Michael-Reaktionen und Kupplungsreaktionen verwendet. Es reagiert mit Kupfer(II)-Halogeniden und bildet Koordinationskomplexe mit Kupfer(II). Darüber hinaus dient es als Kristallisierungshilfe für chemische Verbindungen. Außerdem wird es für die Verarbeitung, Extraktion, Trennung und spektrophotometrische Bestimmung von Cadmium und Quecksilber verwendet.
Löslichkeit
Löslich in polaren organischen Lösungsmitteln. Schwer löslich in Hexan und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
791-28-6 | |
278.29 | |
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N | |
13097 | |
diphenylphosphorylbenzol |
C18H15OP | |
MFCD00002080 MFCD03458802 | |
triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid | |
CHEBI:36601 | |
O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Triphenylphosphine oxide | |
153°C to 159°C | |
360°C | |
C18H15OP | |
745854 | |
Soluble in polar organic solvents. Slightly soluble in hexane and diethyl ether. Insoluble in water. | |
O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
278.29 | |
CHEBI:36601 | |
99% |
791-28-6 | |
1.2 | |
180°C (356°F) | |
MFCD00002080 MFCD03458802 | |
triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid | |
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N | |
diphenylphosphorylbenzol | |
13097 | |
278.29 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-338-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SZ1676000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Triphenylphosphine oxide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Triphenylphosphine oxide