Learn More
Triphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10734851
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10734851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10734851
Marke: Thermo Scientific Acros 140420010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-35-0
Summenformel C18H15P
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
MDL-Nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-Schlüssel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11776
IUPAC-Name Triphenylphosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine
Schmelzpunkt 78.5°C to 81.5°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 377.0°C
Flammpunkt 181°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5)3P
Menge 1 kg
Beilstein 16,759
Fieser 01,1238; 02,443; 03,317; 04,548; 05,725; 06,643; 07,403; 11,588; 12,550; 13,308; 14,60; 15,248; 16,264; 17,389
Merck Index 15,9916
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,, soluble in benzene, chloroform, acetone and ccl4,, freely soluble in diethyl ether,, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 262.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer140420050,140422500,140420250,140420010,140420000
ChargennummerA0467618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer,140422500,140420250,140420010
ChargennummerA0466083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Artikelnummer140420050,140422500,140420250,140420010
ChargennummerA0460540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Artikelnummer140420050,140422500,140420250,140420010
ChargennummerA0457490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Artikelnummer140420050,140422500,140420250,140420010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >