Learn More
Triphenylmethylmercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11432687
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylmethylmercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432687
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11432687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14888.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylmethylmercaptan, wird als Reagenz für die Einführung der Thiolgruppe verwendet. Triphenylmethanthiol ist ein Reagenz, das für die sanfte Einführung der Mercapto-Funktionalität verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt und bei der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3695-77-0
Summenformel C19H16S
Molekulargewicht (g/mol) 276.397
MDL-Nummer MFCD00004854
InChI-Schlüssel JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC-Name Triphenylmethanthiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethyl mercaptan
Schmelzpunkt 103°C to 108°C
Geruch Stench
Menge 25 g
Beilstein 2113168
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 276.4
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10226489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2023 Catalog NumberA14888,A14888.14,A14888.22,A14888.06
Chargennummer10239022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14888.14,A14888.22,A14888.06
ChargennummerJ9615A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14888.14,A14888.22,A14888.06
Chargennummer10160455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14888.14,A14888.22,A14888.06
Chargennummer62000763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14888.14,A14888.22,A14888.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylmethyl mercaptan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triphenylmethyl mercaptan
Name des Produkts
Triphenylmethylmercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >