Learn More
Triphenylen 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10173570
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylen 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173570
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10173570
Marke: Thermo Scientific Acros 140360050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 217-59-4
Summenformel C18H12
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00001108
InChI-Schlüssel SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
IUPAC-Name Triphenylen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 196.0°C to 200.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 438.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 05, 720
Merck Index 15, 9913
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0441430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number140360050,140360010
ChargennummerA0398951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2021 Catalog Number140360050,140360010
Name des Produkts
Triphenylen 98 %, Thermo Scientific Chemicals >