Learn More
Triphenylphosphit, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10163620
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triphenylphosphit, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10163620
Marke: Thermo Scientific Acros 140440010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-02-0
Summenformel C18H15O3P
Molekulargewicht (g/mol) 310.28
InChI-Schlüssel HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC-Name Triphenylphosphit
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifications
Chemischer Name oder Material Triphenyl phosphite
Azidität 1.5mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 22.0°C to 24.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1840g/mL
Siedepunkt 360.0°C
Flammpunkt 146°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5O)3P
Brechungsindex 1.5893 to 1.5913
Menge 1 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Relative Dichte 1.184
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Formelmasse 310.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0460657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer140440025,140440010,140440100
ChargennummerA0460657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Artikelnummer140440025,140440010,140440100
ChargennummerA0447346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Artikelnummer140440025,140440010,140440100
ChargennummerA0453363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer140440025,140440010,140440100
ChargennummerA0438215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2023 Artikelnummer140440025,140440010,140440100
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triphenyl phosphite
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Triphenylphosphit, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >