Learn More
Trioctylphosphat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397138
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trioctylphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397138
1 kg
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11397138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015808.A1
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 78-42-2 | C24H51O4P | 434.64 g/mol
Trioctyl phosphate finds application as a fire-retardant, plasticizer for polyvinyl chloride and cellulose nitrate. It is used as a stimulant for the chemical warfare nerve agent VX. Further, it used as an alkylation agent for nitrogen heterocyclic compounds and as a catalyst to produce phenolic and urea resins. In addition to this, it is used as an antifoaming agent and a co-solvent in hydrogen peroxide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-42-2
Summenformel C24H51O4P
Molekulargewicht (g/mol) 434.64
MDL-Nummer MFCD00009491
InChI-Schlüssel GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYNA-N
Synonym tris 2-ethylhexyl phosphate, disflamoll tof, flexol tof, phosphoric acid, tris 2-ethylhexyl ester, kronitex tof, flexol plasticizer tof, 2-ethyl-1-hexanol phosphate, tris ethylhexyl phosphate, tri 2-ethylhexyl phosphate
PubChem CID 6537
IUPAC-Name tris(2-Ethylhexyl)phosphat
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trioctyl phosphate
Dichte 0.93 g/mL
Siedepunkt 216°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Miscible with mineral oil and gasoline. Immiscible with water.
Formelmasse 434.64
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS14I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2022 Catalog Number015808.A1,015808.30,015808.18
ChargennummerZ06F051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Catalog Number015808.A1,015808.30,015808.18
ChargennummerE29U025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number015808.A1,015808.30,015808.18
ChargennummerL30W024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number015808.A1,015808.30,015808.18
ChargennummerF01S024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number015808.A1,015808.30,015808.18
Name des Produkts
Trioctylphosphat, Thermo Scientific Chemicals >