Learn More
Trimethylsulfoxoniumiodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11491998
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylsulfoxoniumiodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491998
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11491998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14589.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
Trimethylsulfoxonium iodide reacts with sodium hydride to prepare dimethyloxosulfonium methylide, which is used as a methylene-transfer reagent in synthetic chemistry. It is used to prepare ylide, which reacts with carbonyl compounds to get epoxides. Further, it reacts with alfa,beta-unsaturated esters to get cyclopropyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsulfoniumiodid reagiert mit Natriumhydrid zur Herstellung von Dimethyloxosulfonium-methylid, das in der synthetischen Chemie als Methylentransferreagenz verwendet wird. Es wird zur Herstellung von Ylid verwendet, das mit Carbonylverbindungen reagiert, um Epoxide zu erhalten. Darüber hinaus reagiert es mit alfa,beta-ungesättigten Estern, um Cyclopropylester zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1774-47-6
Summenformel C3H9IOS
Molekulargewicht (g/mol) 220.07
MDL-Nummer MFCD00011899
InChI-Schlüssel BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 74498
IUPAC-Name Trimethyl(oxo)-λ⁶-sulfanyliumiodid
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfoxonium iodide
Schmelzpunkt ∼170°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3595854
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 220.07
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Chargennummer10209178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Chargennummer10097577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Chargennummer10167485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Chargennummer10161447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Trimethylsulfoxoniumiodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >