Learn More
Trimethylsulfoxoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1774-47-6
Summenformel C3H9IOS
Molekulargewicht (g/mol) 220.07
MDL-Nummer MFCD00011899
InChI-Schlüssel BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 74498
IUPAC-Name Trimethyl(oxo)-λ⁶-sulfanyliumiodid
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfoxonium iodide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 175.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3S(O)I
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and ether
Formelmasse 220.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsulfoxonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Trimethylsulfoxoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >