Learn More
Trimethylsulfoniumhydroxid, 0.25M-Lösung in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17287-03-5 | C3H9IS | 204.07 g/mol
Marke:  Thermo Scientific 381360010
54.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10516353
  • 54.47 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Trimethylsulfonium hydroxide
0.25M solution in methanol
C3H9IS
0.2 to 0.3M
trimethylsulfonium hydroxide, trimethylsulfonium hydroxide solution, trimethylsulfonium hydroxide 0.2mol/l in methanol methylating reagent, sulfonium, trimethyl-, hydroxide, acmc-209sky, trimethylsulfoniumhydroxyd, ksc498e2f, trimethylsulfoniumhydroxidesolution, trimethylsulfonium hydroxide, 0.2mol/l methanol solution, trimethylsulfoniumhydroxide 0.2mol/linmethanol methylatingreagent
[I-].C[S+](C)C
204.07
94.18
1 mL
Farblos
17287-03-5, 67-56-1
MFCD00011632
0.81g/mL
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Trimethylsulfonium;Hydroxid
11105313
Glasflasche
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trimethylsulfoniumhydroxid, 0.25M-Lösung in Methanol, Thermo Scientific Chemicals > 1 ml-Glasflasche