Learn More
Trimethylsilylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10421251
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylsilylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10421251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10421251
Marke: Thermo Scientific Acros 203570250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-54-2
Summenformel C5H10Si
Molekulargewicht (g/mol) 98.22
MDL-Nummer MFCD00008569
InChI-Schlüssel CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
IUPAC-Name Ethynyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilylacetylene
Farbe Farblos
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 53°C
Flammpunkt -34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiC∽CH
Brechungsindex 1.3873 to 1.3903
Menge 25 g
Relative Dichte 0.69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 98.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilylacetylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
Trimethylsilylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >