Learn More
Trimethylsilylcyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494147
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylsilylcyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494147
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11494147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19598.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99.21 g/mol
Trimethylsilyl Cyanide is used as a reagent in the preparation of optically active cyanohydrins. It is used in the derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS. It is employed in the preparation of Reissert compounds, which represent reactive polyamides. Further, it is used to convert pyridine-N-oxides into 2-cyanopyridine. It is also used as a cyanide source in an enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones. In addition to this, it is used as a reagent for the cyanosilylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilylcyanid wird als Reagenz bei der Herstellung von optisch aktiven Cyanohydrinen verwendet. Es wird bei der Derivatisierung komplexer Metabolitengemische durch GC-MS verwendet. Es wird bei der Herstellung von Reisert-Verbindungen eingesetzt, die reaktive Polyamide darstellen. Darüber hinaus wird es zur Umwandlung von Pyridin-N-Oxiden zu 2-Cyanopyridin verwendet. Es wird auch als Cyanidquelle in einer enantioselektiven organokatalytischen Strecker-artigen Reaktion aliphatischer N,N-dialkylhydrazone verwendet. Darüber hinaus wird es als Reagenz für die Zyanosilylierung von Aldehyden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. An einem kühlen Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7677-24-9
Summenformel C4H9NSi
Molekulargewicht (g/mol) 99.21
MDL-Nummer MFCD00001765
InChI-Schlüssel LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
PubChem CID 82115
IUPAC-Name Trimethylsilylformonitril
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Spezifikation
Siedepunkt 118°C to 119°C
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl cyanide
Schmelzpunkt 11°C to 12°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3383
Beilstein 1737612
Flammpunkt 1°C (33°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 99.21
Reinheit (%) 97%
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.391
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.783
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylsilyl cyanide
Name des Produkts
Trimethylsilylcyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >