Learn More
(Triethylsilyl)-acetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
71.90 CHF - 434.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-54-2
Summenformel C5H10Si
Molekulargewicht (g/mol) 98.22
MDL-Nummer MFCD00008569
InChI-Schlüssel CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetyleneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66111
IUPAC-Name Ethynyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11405273
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12856.06
5 g
71.90 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11415273
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12856.14
25 g
209.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11425273
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12856.22
100 g
434.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
(Trimethylsilyl)acetylene is used in the preparation of trimethylsilanyl-propiolic acid ethyl ester by reacting with carbonochloridic acid ethyl ester as well as in the synthesis of iodoalkenes by radical addition of perfluoroalkyl iodides. It is used as a nucleophile in Friedel-Crafts type acylations and alkylations reactions, as a ligand in organometallic chemistry and an useful reagent in cycloaddition reactions. It acts as a precursor to lithium trimethylsilylacetylide It finds application in the synthesis of (±)-estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Trimethylsilyl)Acetylen wird bei der Herstellung von Trimethylsilanyl-Propiolsäure-Ethylester durch Reaktion mit Carbonchloridsäure-Ethylester sowie bei der Synthese von Iodoalkenen durch radikale Zugabe von Perfluoralkyljodiden verwendet. Es wird als Nukleophil in Friedel-Crafts-Acylierungen und Alkylierungsreaktionen, als Ligand in der metallorganischen Chemie und als nützliches Reagenz in Cycloadditionsreaktionen eingesetzt. Es fungiert als Vorläufer von Lithiumtrimethylsilylacetylid und findet Anwendung in der Synthese von (±)-Estron.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 213-919-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
(Triethylsilyl)-acetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals