Learn More
Trimethylensulfid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16594194
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylensulfid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16594194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16594194
Marke: Thermo Scientific Acros 182910250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 287-27-4 | C3H6S | 74.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287-27-4
Summenformel C3H6S
Molekulargewicht (g/mol) 74.14
MDL-Nummer MFCD00042751
InChI-Schlüssel XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name thietane
SMILES C1CSC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylene sulfide
Dichte 1.0280 g/mL
Siedepunkt 94.0°C to 94.5°C
Flammpunkt -2°C
Brechungsindex 1.5040 to 1.5140
Menge 25 g
Beilstein 17, I, 3
Relative Dichte 1.028
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble.
Formelmasse 74.14
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0411331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2022 Artikelnummer182910050,182910250
Name des Produkts
Trimethylensulfid, Thermo Scientific Chemicals >