Learn More
Trimethylamin für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
57.00 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-50-3 |
---|---|
Summenformel | C3H9N |
Molekulargewicht (g/mol) | 59.11 |
InChI-Schlüssel | GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12932225
![]() |
Fisher Chemical
A 052 100 |
100 ml | Flasche |
57.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12942225
![]() |
Fisher Chemical
A 052 250 |
250 ml | Flasche |
74.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12952225
![]() |
Fisher Chemical
A 052 500 |
500 ml | Flasche |
108.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Chemische Identifikatoren
75-50-3 | |
59.11 | |
CN(C)C |
C3H9N | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N |
Spezifikation
Trimethylamin | |
C3H9N | |
1 g/l | |
CN(C)C | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente | |
H2O |
75-50-3 | |
Flüssig | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
Trimethylamin | |
59.11 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)