Learn More
Trimethylborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10427160
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427160
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10427160
Marke: Thermo Scientific Acros 140125000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-43-7
MDL-Nummer MFCD00008346
InChI-Schlüssel WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC-Name Trimethylborat
SMILES B(OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl borate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 69.0°C
Flammpunkt −8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H9BO3
Strukturformel (CH3O)3B
Brechungsindex 1.3562 to 1.3582
Menge 500 g
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Molekulargewicht (g/mol) 103.912
Formelmasse 103.91
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number140125000,140120025,140121000
ChargennummerA0447000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number140125000,140120025,140121000
ChargennummerA0410916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number140125000,140120025,140121000
ChargennummerA0417461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number140125000,140120025,140121000
ChargennummerA0445998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog Number140125000,140120025,140121000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethyl borate
Name des Produkts
Trimethylborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >