Learn More
Trimesitylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494587
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimesitylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494587
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11494587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21116.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23897-15-6
Summenformel C27H33P
Molekulargewicht (g/mol) 388.535
MDL-Nummer MFCD00014912
InChI-Schlüssel IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesitylphosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl phosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl phosphane, phosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl, pubchem6447, acmc-1cs30, phosphine,tris 2,4,6-trimethylphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733417
IUPAC-Name Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)P(C2=C(C=C(C=C2C)C)C)C3=C(C=C(C=C3C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimesitylphosphine
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 388.54
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ7080C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21116.03,B21116.06
ChargennummerJ3162A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21116.03,B21116.06
Chargennummer10190770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21116.03,B21116.06
Name des Produkts
Trimesitylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >