Learn More
Triisopropylphosphit, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11915151
Zum Warenkorb hinzufügen
Triisopropylphosphit, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11915151
2.5 kg, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11915151
Marke: Thermo Scientific Acros 372380025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 116-17-6
Summenformel C9H21O3P
Molekulargewicht (g/mol) 208.24
InChI-Schlüssel SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphiteMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8304
IUPAC-Name Tripropan-2-ylphosphit
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Triisopropyl phosphite
Dichte 0.9140g/mL
Siedepunkt 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CHO]3P
Brechungsindex 1.4095 to 1.4115
Menge 2.5 kg
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Relative Dichte 0.914
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number372385000,372380050,372380025
ChargennummerA0471365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number372385000,372380050,372380025
ChargennummerA0397742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog Number372385000,372380050,372380025,372381000
ChargennummerA0184526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2020 Catalog Number372385000,372380050,372380025,372381000
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Triisopropylphosphit, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >