Learn More
Phosphorigsäuretriisopropylester, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433910
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphorigsäuretriisopropylester, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433910
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11433910
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15247.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-17-6
Summenformel C9H21O3P
Molekulargewicht (g/mol) 208.238
MDL-Nummer MFCD00008874
InChI-Schlüssel SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphiteMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8304
IUPAC-Name Tripropan-2-ylphosphit
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropyl phosphite
Dichte 0.908
Siedepunkt 63°C to 64°C (11 mmHg)
Flammpunkt 46°C (114°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.411
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1701528
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) ≥90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0397742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog NumberA15247.AP,A15247.AK,A15247.AE
ChargennummerA0385881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA15247.AP
Chargennummer10221375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog NumberA15247.AP,A15247.AK,A15247.AE
ChargennummerH11P11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15247.AP,A15247.AK,A15247.AE
Chargennummer61300837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15247.AP,A15247.AK,A15247.AE
Name des Produkts
Phosphorigsäuretriisopropylester, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals >